Beskrivning
- Vakuum-gas plasmavävnadskulturbehandling ger konsekvent cellvidhäftning, spridning och tillväxt
- Välj standardvävnadskultur, Corning™ Primaria™ , eller inte vävnadsodlingsbehandlade polystyrentillväxtytor för att möta dina individuella cellodlingskrav
- Säker stapling ger stabilitet från oavsiktliga tippar eller spill och skydd mot kontaminering (flaskor med lutande hals)
- Steriliserad med gammabestrålning
- Icke-pyrogentestad till mindre än 0,1 EU/ml
- Volumetriska graderingar och skrivlapp
- Ventilerade lock har en 0,2μ m hydrofobt membran för optimalt gasutbyte samtidigt som det skyddar mot kontaminering
- Tillväxtarea och volym är nominell
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Nej |
| Kapacitet (engelska) | 8,45 uns |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Stängningsmaterial | Fenol |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Material | Polystyren |
| För användning med (applikation) | För förbättrad cellvidhäftning och tillväxt |
| Hals stil | Kantad |
| nr per ärende | 60/Cs. |
| Antal per förpackning | 5/Pk. |
| Visa mer |