Läs mer
Falcon™ Orgelkulturrätt
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10049210 Handla allt Corning Produkter
Diameter (metrisk):
60 mm
Produktkod. 10049210
Brand: Falcon™ 353037
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vakuum-gas plasmavävnadskultur behandlad polystyren skål
  • Platta, optiskt klara polystyrenytor för distorsionsfri mikroskopisk visualisering av celler
  • Enhetlig ytkemi skapad av vakuum-gas plasmabehandling främjar cellvidhäftning
  • Förbättrad hantering av smårätter med det unika Easy-Grip design
  • Ickepyrogena
  • Steriliserad med gammabestrålning
  • Förpackad i skalöppna, medicinska påsar
  • Kristallklassad ny polystyren
  • Standard Tissue Culture (TC), Corning™ PrimariaTM ytbehandling och icke-TC-behandlad polystyren finns
Designad för cellodling
  • Platt, distorsionsfri optik
  • Lock designade för optimalt gasutbyte
  • Staplingsringar möjliggör enklare stapling och hantering
  • Vakuum-gas plasmabehandling modifierar permanent och konsekvent celltillväxtytan
  • Standardvävnadskulturytan är hydrofil och innehåller en mängd negativt laddade funktionella grupper som stödjer cellvidhäftning och spridning
  • Corning Primaria vävnadskulturytan innehåller dessutom kväveinnehållande funktionella grupper och har visat sig stödja förbättrad vidhäftning, spridning och differentiering av vissa celltyper
Beställningsinfo
Förpackad i ärmar om 20 st.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bottenform Rund
Kulturområde 2,45 cm 2
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Cellkultur
Typ Cellkultur petriskål
nr per ärende 500/Cs.
Antal per förpackning 20/Pk.
Höjd (metrisk) 15 mm
Diameter (metrisk) 60 mm