Läs mer
Falcon™ Centrifugerrör av polypropen
BIOPHARMA
Produktkod. 10350771 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
175 ml
225 ml
Längd (metrisk):
118 mm
137 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 48
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10350771 175 ml 118 mm Paket med 48
12776678 175 ml 118 mm Paket med 48
10733501 225 ml 137 mm Paket med 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10350771 Leverantör Falcon™ Leverantörsnummer 352076
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1465.95 SEK
    1286.17 SEK / Paket med 48
    Save 179.78 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Tillverkad av polypropen för hög kemisk och termisk beständighet. Falcon™ Centrifugerrör av polypropen har testats för att tåla 7500 xg centrifugering.
  • Uppfyll bioanalytiska krav och ge oöverträffad prestanda i kritiska forskningsapplikationer
  • Exceptionellt —stark industriledande centrifugeringsklassning på 16 000 RCF (50 mL polypropen)
  • Unik dubbelgängad lockdesign som minskar korsgängning och läckage
  • Lättlästa examen
  • Konsekventa biologiska och fysikaliska egenskaper
  • Idealisk för långvarig kryogen förvaring av prover vid -°80 C (15 till 225 ml polypropenrör)
Det mest pålitliga röret i labbet
Falcon koniska rör är lättanvända verktyg av hög kvalitet för att skydda dina dyrbara prover. Toppmodern design och tillverkning skapar rör konstruerade för att ge hög hållfasthet, bred temperaturstabilitet och för att prestera i dina kritiska applikationer. De kommer att skydda dina värdefulla prover under centrifugering, vortexbehandling och långtidsförvaring i frysen. För att möta denna intensiva utmaning är Falcon-rör designade för:
  • Hög hållfasthet: Toppmodern formdesign, i kombination med avancerat hartsval, skapar rörväggar som är konstruerade för att prestera under hög påfrestning.
  • Icke-pyrogenicitet: Testad till mindre än 0,1 EU/ml.
  • Icke-toxicitet: Hartser väljs ut via ett intensivt urval av US farmakopé (USP ) toxicitetstester.
  • Låg proteinbindning: Corning ingenjörer och forskare söker ständigt efter material och processer som minimerar labbvaruinducerade störningar, såsom proteinbindning.
  • Kvalitetsförpackning: Falcon-rör, förutom att erbjuda prestanda i bioanalytisk kvalitet, använder förpackningar i medicinsk stil för att bättre säkerställa steril presentation. De koniska rören är förpackade i bekväma återanvändbara ställ eller kompakta miljövänliga bulkförpackningar.
  • Stödkuddar (katalognummer 352090 för både 175 ml och 225 ml) måste användas med denna produkt om inte centrifugrotorn redan har lämpliga kuddar med V-botten.
Beställningsinfo
Levereras 48/påse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Blått
Diameter (engelska) Utsida 2,4 tum
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 175 ml
Material Polypropen
För användning med För volymetrisk noggrannhet, sterilitet, pyrogenicitet, aseptisk vätskebearbetning
Inkluderar Gjutna graderingar
nr per ärende 48
Antal per förpackning 8
Sterilitet Sterila
Form Konisk
Längd (metrisk) 118 mm
Kapacitet (engelska) 5,91 oz.
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Skruvlock
Diameter (metrisk) 61 mm
Graderad Ja
Produkttyp Centrifugrör
Max. RCF 7500 x g