Beskrivning
- Uppfyll bioanalytiska krav och ge oöverträffad prestanda i kritiska forskningsapplikationer
- Exceptionellt —stark industriledande centrifugeringsklassning på 16 000 RCF (50 mL polypropen)
- Unik dubbelgängad lockdesign som minskar korsgängning och läckage
- Lättlästa examen
- Konsekventa biologiska och fysikaliska egenskaper
- Idealisk för långvarig kryogen förvaring av prover vid -°80 C (15 till 225 ml polypropenrör)
Det mest pålitliga röret i labbet
Falcon koniska rör är lättanvända verktyg av hög kvalitet för att skydda dina dyrbara prover. Toppmodern design och tillverkning skapar rör konstruerade för att ge hög hållfasthet, bred temperaturstabilitet och för att prestera i dina kritiska applikationer. De kommer att skydda dina värdefulla prover under centrifugering, vortexbehandling och långtidsförvaring i frysen. För att möta denna intensiva utmaning är Falcon-rör designade för:- Hög hållfasthet: Toppmodern formdesign, i kombination med avancerat hartsval, skapar rörväggar som är konstruerade för att prestera under hög påfrestning.
- Icke-pyrogenicitet: Testad till mindre än 0,1 EU/ml.
- Icke-toxicitet: Hartser väljs ut via ett intensivt urval av US farmakopé (USP ) toxicitetstester.
- Låg proteinbindning: Corning ingenjörer och forskare söker ständigt efter material och processer som minimerar labbvaruinducerade störningar, såsom proteinbindning.
- Kvalitetsförpackning: Falcon-rör, förutom att erbjuda prestanda i bioanalytisk kvalitet, använder förpackningar i medicinsk stil för att bättre säkerställa steril presentation. De koniska rören är förpackade i bekväma återanvändbara ställ eller kompakta miljövänliga bulkförpackningar.
- Stödkuddar (katalognummer 352090 för både 175 ml och 225 ml) måste användas med denna produkt om inte centrifugrotorn redan har lämpliga kuddar med V-botten.
Beställningsinfo
Levereras 48/påse.
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Blått |
| Diameter (engelska) Utsida | 2,4 tum |
| Färg | Klart |
| Kapacitet (metrisk) | 225 ml |
| Material | Polypropen |
| Inkluderar | Gjutna graderingar |
| Kvantitet | 8/Pk., 48/Cs. |
| Sterilitet | Sterila |
| Form | Konisk |
| Längd (metrisk) | 137 mm |
| Visa mer |