Läs mer
Falcon™ Centrifugerrör av polypropen
BIOPHARMA
Produktkod. p-194840 Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
175 ml
225 ml
Längd (metrisk):
118 mm
137 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 48
Produktkod. 10350771
Brand: Falcon™ 352076
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen för hög kemisk och termisk beständighet. Falcon™ Centrifugerrör av polypropen har testats för att tåla 7500 xg centrifugering.
  • Uppfyll bioanalytiska krav och ge oöverträffad prestanda i kritiska forskningsapplikationer
  • Exceptionellt —stark industriledande centrifugeringsklassning på 16 000 RCF (50 mL polypropen)
  • Unik dubbelgängad lockdesign som minskar korsgängning och läckage
  • Lättlästa examen
  • Konsekventa biologiska och fysikaliska egenskaper
  • Idealisk för långvarig kryogen förvaring av prover vid -°80 C (15 till 225 ml polypropenrör)
Det mest pålitliga röret i labbet
Falcon koniska rör är lättanvända verktyg av hög kvalitet för att skydda dina dyrbara prover. Toppmodern design och tillverkning skapar rör konstruerade för att ge hög hållfasthet, bred temperaturstabilitet och för att prestera i dina kritiska applikationer. De kommer att skydda dina värdefulla prover under centrifugering, vortexbehandling och långtidsförvaring i frysen. För att möta denna intensiva utmaning är Falcon-rör designade för:
  • Hög hållfasthet: Toppmodern formdesign, i kombination med avancerat hartsval, skapar rörväggar som är konstruerade för att prestera under hög påfrestning.
  • Icke-pyrogenicitet: Testad till mindre än 0,1 EU/ml.
  • Icke-toxicitet: Hartser väljs ut via ett intensivt urval av US farmakopé (USP ) toxicitetstester.
  • Låg proteinbindning: Corning ingenjörer och forskare söker ständigt efter material och processer som minimerar labbvaruinducerade störningar, såsom proteinbindning.
  • Kvalitetsförpackning: Falcon-rör, förutom att erbjuda prestanda i bioanalytisk kvalitet, använder förpackningar i medicinsk stil för att bättre säkerställa steril presentation. De koniska rören är förpackade i bekväma återanvändbara ställ eller kompakta miljövänliga bulkförpackningar.
  • Stödkuddar (katalognummer 352090 för både 175 ml och 225 ml) måste användas med denna produkt om inte centrifugrotorn redan har lämpliga kuddar med V-botten.
Beställningsinfo
Levereras 48/påse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Blått
Diameter (engelska) Utsida 2,4 tum
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 175 ml
Material Polypropen
För användning med För volymetrisk noggrannhet, sterilitet, pyrogenicitet, aseptisk vätskebearbetning
Inkluderar Gjutna graderingar
nr per ärende 48
Antal per förpackning 8
Sterilitet Sterila
Form Konisk
Längd (metrisk) 118 mm
Kapacitet (engelska) 5,91 oz.
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Skruvlock
Diameter (metrisk) 61 mm
Graderad Ja
Produkttyp Centrifugerör
Max. RCF 7500 x g