Läs mer
Falcon™ Kudde av polypropen
Produktkod. 10186020 Handla allt Corning Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
175 och 225 ml koniskt centrifugrör
Förpackningsstorlek:
Paket med 8
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10186020 175 och 225 ml koniskt centrifugrör Paket med 8
1 options
Produktkod. 10186020 Leverantör Falcon™ Leverantörsnummer 352090
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med 175 och 225 ml koniska centrifugrör
Kuddar och extraktor för användning med 175 ml och 225 ml koniska centrifugrör (kat. nr. 352075 och 352076). Icke steril. 8/fall.
Material
Kuddar: Trådutdragare
av polypropen: rostfritt stål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polypropen
För användning med (utrustning) 175 och 225 ml koniskt centrifugrör
Inkluderar Trådutdragare i rostfritt stål
Produkttyp Kudde