Läs mer
Falcon™ Teströr av polypropen med rund botten med lock
BIOPHARMA
Produktkod. 10314791 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 ml
14 ml
Längd (metrisk):
75 mm
100 mm
Förpackning:
25/Förp.; 500/Cs.
Individuellt inslagna
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (metrisk) Förpackning Förpackningsstorlek
10314791 5 ml 75 mm 25/Förp.; 500/Cs. Paket med 500
10384641 14 ml 100 mm Individuellt inslagna Paket med 500
10110101 14 ml 100 mm 25/Förp.; 500/Cs. Paket med 500
12338749 14 ml 100 mm 25/Förp.; 500/Cs. Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10314791 Leverantör Falcon™ Leverantörsnummer 352063
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen för utmärkt kemisk och termisk beständighet. Falcon ™rundbottnade polypropenrör är testade för att tåla 3000 xg centrifugering.
  • Används ofta och refereras till i laboratorieprotokoll
  • Snäpplock i två lägen förhindrar provförlust med enkel hantering
  • Steril, icke-pyrogenicitet testad till mindre än 0,1 EU/ml (kat. nr. 352002 icke-steril)
Grunden för konsekventa forskningsresultat
  • Ge tillförlitlig inneslutning av laboratorievätskeprover
  • Polypropenrör är bäst lämpade för tillämpningar som kräver större termisk och kemisk stabilitet
  • Snäpplock med dubbla lägen, tyngre väggar och unik konstruktion ger en säker, positiv tätning
  • Förpackningsmaterial i medicinsk stil
  • 3 000 RCF-klassificering (RCF-anspråk hänvisar till relativ centrifugalkraft mätt i g-kraft för material med en specifik vikt på 1,0, som används i en lämplig rotor med korrekt dämpning och säkerhetsåtgärder. Rör som används med organiska lösningsmedel vid temperaturer under °0 C kan ha lägre RCF-värden.)
  • Rördimensioner och -volymer är ungefärliga
Beställningsinfo
Snap caps finns även separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Naturlig
Stängningsmaterial Polyeten
Färg Klart
Beskrivning 3000 x G
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Längd (metrisk) 75 mm
Material Polypropen
Form Rund botten
Disponibel Engångsbruk
Inkluderar Snäpplock
Förpackning 25/Förp.; 500/Cs.
Sterilitet Sterila
Graderad Nej
Diameter (metrisk) 12 mm
Förslutningstyp Snap Cap
Produkttyp Provrör