Läs mer
Falcon™ Teströr av polypropen med rund botten med lock
BIOPHARMA
Produktkod. 10384641 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 ml
14 ml
Längd (metrisk):
75 mm
100 mm
Förpackning:
25/Förp.; 500/Cs.
Individuellt inslagna
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (metrisk) Förpackning Förpackningsstorlek
10384641 14 ml 100 mm Individuellt inslagna Paket med 500
10314791 5 ml 75 mm 25/Förp.; 500/Cs. Paket med 500
10110101 14 ml 100 mm 25/Förp.; 500/Cs. Paket med 500
12338749 14 ml 100 mm 25/Förp.; 500/Cs. Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10384641 Leverantör Falcon™ Leverantörsnummer 352006
I lager
Tillverkad av polypropen för utmärkt kemisk och termisk beständighet. Falcon ™rundbottnade polypropenrör är testade för att tåla 3000 xg centrifugering.
  • Används ofta och refereras till i laboratorieprotokoll
  • Snäpplock i två lägen förhindrar provförlust med enkel hantering
  • Steril, icke-pyrogenicitet testad till mindre än 0,1 EU/ml (kat. nr. 352002 icke-steril)
Grunden för konsekventa forskningsresultat
  • Ge tillförlitlig inneslutning av laboratorievätskeprover
  • Polypropenrör är bäst lämpade för tillämpningar som kräver större termisk och kemisk stabilitet
  • Snäpplock med dubbla lägen, tyngre väggar och unik konstruktion ger en säker, positiv tätning
  • Förpackningsmaterial i medicinsk stil
  • 3 000 RCF-klassificering (RCF-anspråk hänvisar till relativ centrifugalkraft mätt i g-kraft för material med en specifik vikt på 1,0, som används i en lämplig rotor med korrekt dämpning och säkerhetsåtgärder. Rör som används med organiska lösningsmedel vid temperaturer under °0 C kan ha lägre RCF-värden.)
  • 17 x 100 mm rör har blåtryckta graderingar och vit skrivlapp
  • Rördimensioner och -volymer är ungefärliga
Beställningsinfo
Snap caps finns även separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Naturlig
Stängningsmaterial Polyeten
Färg Klart
Beskrivning 3000 x G
Kapacitet (metrisk) 14 ml
Längd (metrisk) 100 mm
Material Polypropen
Form Rund botten
Disponibel Engångsbruk
Inkluderar Snäpplock, skrivlapp
Förpackning Individuellt inslagna
Sterilitet Sterila
Graderad Nej
Diameter (metrisk) 17 mm
Förslutningstyp Snap Cap
Produkttyp Provrör