Läs mer
Falcon™ Teströr av polypropen med rund botten med lock
Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 ml
14 ml
Längd (metrisk):
75 mm
100 mm
Förpackning:
25/Förp.; 500/Cs.
Individuellt inslagna
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
- Används ofta och refereras till i laboratorieprotokoll
- Snäpplock i två lägen förhindrar provförlust med enkel hantering
- Steril, icke-pyrogenicitet testad till mindre än 0,1 EU/ml (kat. nr. 352002 icke-steril)
Grunden för konsekventa forskningsresultat
- Ge tillförlitlig inneslutning av laboratorievätskeprover
- Polypropenrör är bäst lämpade för tillämpningar som kräver större termisk och kemisk stabilitet
- Snäpplock med dubbla lägen, tyngre väggar och unik konstruktion ger en säker, positiv tätning
- Förpackningsmaterial i medicinsk stil
- 3 000 RCF-klassificering (RCF-anspråk hänvisar till relativ centrifugalkraft mätt i g-kraft för material med en specifik vikt på 1,0, som används i en lämplig rotor med korrekt dämpning och säkerhetsåtgärder. Rör som används med organiska lösningsmedel vid temperaturer under °0 C kan ha lägre RCF-värden.)
- 17 x 100 mm rör har blåtryckta graderingar och vit skrivlapp
- Rördimensioner och -volymer är ungefärliga
Beställningsinfo
Snap caps finns även separat
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Naturlig |
| Stängningsmaterial | Polyeten |
| Färg | Klart |
| Beskrivning | 3000 x G |
| Kapacitet (metrisk) | 14 ml |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Material | Polypropen |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Inkluderar | Snäpplock, skrivlapp |
| Förpackning | 25/Förp.; 500/Cs. |
| Visa mer |