Läs mer
Falcon™ Provrör i polystyren med rund botten
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10694331 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 ml
8 ml
14 ml
16 ml
19 ml
Förslutningstyp:
Ingår ej
Skruvlock
Snap Cap
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackning:
1000/Cs.
Bulk, 1000/Cs.
Individuellt förpackad, 500/Cs.
Påse med 125, 1000/Cs.
Påse med 25 500/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 500
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förslutningstyp Sterilitet Förpackning unitSize
10694331 19 ml Skruvlock Sterila Individuellt förpackad, 500/Cs. Paket med 500
12678475 16 ml Skruvlock Sterila Individuellt förpackad, 500/Cs. Paket med 500
10769861 16 ml Skruvlock Sterila Påse med 125, 1000/Cs. Paket med 1000
10186360 5 ml Ingår ej Icke-steril Bulk, 1000/Cs. Paket med 1000
10100151 5 ml Snap Cap Sterila Påse med 25 500/Cs. Paket med 500
10568531 14 ml Snap Cap Sterila Påse med 25 500/Cs. Paket med 500
10252421 14 ml Snap Cap Sterila Påse med 25 500/Cs. Paket med 500
10186400 5 ml Snap Cap Sterila Påse med 125, 1000/Cs. Paket med 1000
10222901 8 ml Skruvlock Sterila Påse med 125, 1000/Cs. Paket med 1000
10481751 14 ml Snap Cap Sterila Påse med 125, 1000/Cs. Paket med 1000
10579511 5 ml Ingår ej Sterila 1000/Cs. Paket med 1000
10088710 5 ml Snap Cap Sterila Individuellt förpackad, 500/Cs. Paket med 500
10408851 14 ml Ingår ej Sterila Påse med 125, 1000/Cs. -
10769331 14 ml Snap Cap Sterila Individuellt förpackad, 500/Cs. Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 10694331 Leverantör Falcon™ Leverantörsnummer 352045
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av optiskt klar polystyren för enkel visning av provet. Falcon™ Polystyrenrör med rund botten används ofta och refereras till i laboratorieprotokoll.
  • Används ofta och refereras till i laboratorieprotokoll
  • Snäpplock i två lägen förhindrar provförlust med enkel hantering
  • Steril, icke-pyrogenicitet testad till mindre än 0,1 EU/ml (kat. nr. 352008 icke-steril)
Grunden för konsekventa forskningsresultat
  • Ge tillförlitlig inneslutning av laboratorievätskeprover
  • Polystyrenrör är bäst lämpade för procedurer som kräver hög optisk klarhet
  • Snäpplock med dubbla lägen, tyngre väggar och unik konstruktion ger en säker, positiv tätning
  • Förpackningsmaterial i medicinsk stil
  • 1 400 RCF-klassificering (RCF-anspråk hänvisar till relativ centrifugalkraft mätt i g-kraft för material med en specifik vikt på 1,0, som används i en lämplig rotor med korrekt dämpning och säkerhetsåtgärder. Rör som används med organiska lösningsmedel vid temperaturer under °0 C kan ha lägre RCF-värden.)
  • Rördimensioner och -volymer är ungefärliga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Svart
Färg Klart
Beskrivning 1400 x G
Kapacitet (metrisk) 19 ml
Längd (metrisk) 150 mm
Material Polystyren
Disponibel Engångsbruk
Inkluderar Skruvlock
Förpackning Individuellt förpackad, 500/Cs.
Sterilitet Sterila
Graderad Nej
Diameter (metrisk) 16 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Produkttyp Provrör