Läs mer
Falcon™ Polystyren serologiska pipetter, sterila
BIOPHARMA
Produktkod. 10608261 Handla allt Corning Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Examen:
0.01 mL
0.1 mL
0.25 mL
0.5 mL
1 mL
Negativa examen:
0.4 mL
0.8 mL
2.5 mL
3 mL
7 mL
10 mL
11 mL
Färg:
Blått
Gult
Klart
Lila
Rött
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 200
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Examen Negativa examen Färg Förpackningsstorlek
10608261 10 mL 0.1 mL 3 mL Rött Paket med 200
10024420 25 mL 0.25 mL 7 mL Lila Paket med 200
11513630 1 mL 0.01 mL 0.4 mL Gult Paket med 1000
10742191 2 mL 0.01 mL 0.8 mL Klart Paket med 1000
10156420 5 mL 0.1 mL 2.5 mL Blått Paket med 200
11533630 25 mL 0.5 mL 11 mL Lila Paket med 200
10702541 50 mL 1 mL 10 mL Svart Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10608261 Leverantör Falcon™ Leverantörsnummer 356551
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Har exceptionellt skarpa, mörka, lättlästa utskrifter med omvända och negativa graderingar. Falcon™ Serologiska pipetter är individuellt inslagna Advantage™ termoformad helplastförpackning.
  • Polystyren, engångspipetter för vävnadsodling, bakteriologiska och forskningsapplikationer
  • Sterila
  • RNase-/DNas-fri
  • Icke-cytotoxisk, icke-pyrogenicitet testad till mindre än 0,1 EU/ml
  • BSE/TSE-fri
  • Negativa graderingar för extra kapacitet
  • Omvända graderingar (förutom 1 ml)
  • Färgkodad förpackning och markeringar för enkel identifiering
  • Polyesterplugg för att förhindra överfyllning
  • Exakt± 2 % vid full volym (exklusive 1 och 2 ml)
Graderingssystem
Pipettgraderingssystemet är ett snabbt och enkelt sätt att få graderingar till din siktlinje. Öppna helt enkelt eller dra tillbaka toppen av pipettförpackningen och placera pipetten i linje innan du tar bort pipetten helt ur förpackningen. När du tar ut pipetten ur förpackningen ska graderingen vara vänd mot dig varje gång.
Uppfyllande
Kalibrerad för att leverera/blåsa ut
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±3 %
Aspiratorplugg Ja
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Variationskoefficient 1.5%
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Vävnadskultur, diagnostik, vätskehantering
Graderad Ja
Examen 0.1 mL
Typ av examen Negativa graderingar, omvända graderingar
Negativa examen 3 mL
Kvantitet 200/Cs.
Tipsstil Standard
Tolerans ±3%
Förpackningstyp Individuellt inslagna
Volym (engelska) 0,33 oz.
Färg Rött
Volym (metrisk) 10 mL
Typ Serologisk pipett
Disponibel Engångsbruk