Läs mer
Falcon™ Polystyren serologiska pipetter, sterila
BIOPHARMA
Produktkod. 10702541 Handla allt Corning Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Examen:
0.01 mL
0.1 mL
0.25 mL
0.5 mL
1 mL
Negativa examen:
0.4 mL
0.8 mL
2.5 mL
3 mL
7 mL
10 mL
11 mL
Färg:
Blått
Gult
Klart
Lila
Rött
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 200
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Examen Negativa examen Färg Förpackningsstorlek
10702541 50 mL 1 mL 10 mL Svart Paket med 100
10024420 25 mL 0.25 mL 7 mL Lila Paket med 200
11513630 1 mL 0.01 mL 0.4 mL Gult Paket med 1000
10742191 2 mL 0.01 mL 0.8 mL Klart Paket med 1000
10156420 5 mL 0.1 mL 2.5 mL Blått Paket med 200
10608261 10 mL 0.1 mL 3 mL Rött Paket med 200
11533630 25 mL 0.5 mL 11 mL Lila Paket med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 10702541 Supplier Falcon™ Supplier No. 356550
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
View all promotions
I lager
Add to basket
Edge
Ajouter au panier
Har exceptionellt skarpa, mörka, lättlästa utskrifter med omvända och negativa graderingar. Falcon™ Serologiska pipetter är individuellt inslagna Advantage™ termoformad helplastförpackning.
  • Polystyren, engångspipetter för vävnadsodling, bakteriologiska och forskningsapplikationer
  • Sterila
  • RNase-/DNas-fri
  • Icke-cytotoxisk, icke-pyrogenicitet testad till mindre än 0,1 EU/ml
  • BSE/TSE-fri
  • Negativa graderingar för extra kapacitet
  • Omvända graderingar (förutom 1 ml)
  • Färgkodad förpackning och markeringar för enkel identifiering
  • Polyesterplugg för att förhindra överfyllning
  • Exakt± 2 % vid full volym (exklusive 1 och 2 ml)
Graderingssystem
Pipettgraderingssystemet är ett snabbt och enkelt sätt att få graderingar till din siktlinje. Öppna helt enkelt eller dra tillbaka toppen av pipettförpackningen och placera pipetten i linje innan du tar bort pipetten helt ur förpackningen. När du tar ut pipetten ur förpackningen ska graderingen vara vänd mot dig varje gång.
Compliance
Kalibrerad för att leverera/blåsa ut
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Noggrannhet ±2 %
Aspiratorplugg Ja
Variationskoefficient 1.5%
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Vävnadskultur, diagnostik, vätskehantering
Graderad Ja
Examen 1 mL
Typ av examen Negativa graderingar, omvända graderingar
Negativa examen 10 mL
Tipsstil Standard
Tolerans ±3%
Förpackningstyp Individuellt inslagna
Volym (engelska) 1,69 oz.
Färg Svart
Volym (metrisk) 50 mL
Typ Serologisk pipett
Disponibel Engångsbruk
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.