Beskrivning
- Polystyren, engångspipetter för vävnadsodling, bakteriologiska och forskningsapplikationer
- Sterila
- RNase-/DNas-fri
- Icke-cytotoxisk, icke-pyrogenicitet testad till mindre än 0,1 EU/ml
- BSE/TSE-fri
- Negativa graderingar för extra kapacitet
- Omvända graderingar (förutom 1 ml)
- Färgkodad förpackning och markeringar för enkel identifiering
- Polyesterplugg för att förhindra överfyllning
- Exakt± 2 % vid full volym (exklusive 1 och 2 ml)
Graderingssystem
Pipettgraderingssystemet är ett snabbt och enkelt sätt att få graderingar till din siktlinje. Öppna helt enkelt eller dra tillbaka toppen av pipettförpackningen och placera pipetten i linje innan du tar bort pipetten helt ur förpackningen. När du tar ut pipetten ur förpackningen ska graderingen vara vänd mot dig varje gång.
Uppfyllande
Kalibrerad för att leverera/blåsa ut
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±3 % |
| Variationskoefficient | 1.5% |
| Material | Polystyren |
| För användning med (applikation) | För användning av vävnadskultur eller någon icke-toxisk lösning |
| Graderad | Ja |
| Examen | 0.01 mL |
| Negativa examen | 3 mL |
| Tipsstil | Standard |
| Förpackningstyp | Slumpmässig |
| Färg | Rött |
| Visa mer |