Läs mer
Falcon™ Polystyren serologiska pipetter, sterila, bulkförpackning
BIOPHARMA
Produktkod. 10797241 Handla allt Corning Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
Examen:
0.01 mL
0.25 mL
Negativa examen:
0.4 mL
0.8 mL
2.5 mL
3 mL
7 mL
Färg:
Blått
Gult
Klart
Lila
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 200
Paket med 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Examen Negativa examen Färg Förpackningsstorlek
10797241 2 mL 0.01 mL 0.8 mL Klart Paket med 1000
10614161 1 mL 0.01 mL 0.4 mL Gult Paket med 1000
10151351 25 mL 0.25 mL 7 mL Lila Paket med 200
10614511 10 mL 0.01 mL 3 mL Rött Paket med 500
10243091 5 mL 0.01 mL 2.5 mL Blått Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10797241 Leverantör Falcon™ Leverantörsnummer 357508
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3200.00 SEK
    1547.37 SEK / Paket med 1000
    Save 1652.63 SEK
    51% Av
I lager
Färgkodade pipetter underlättar korrekt storleksval. Falcon™ Serologiska pipetter är idealiska för vävnadsodling eller andra giftfria lösningar.
  • Polystyren, engångspipetter för vävnadsodling, bakteriologiska och forskningsapplikationer
  • Sterila
  • RNase-/DNas-fri
  • Icke-cytotoxisk, icke-pyrogenicitet testad till mindre än 0,1 EU/ml
  • BSE/TSE-fri
  • Negativa graderingar för extra kapacitet
  • Omvända graderingar (förutom 1 ml)
  • Färgkodad förpackning och markeringar för enkel identifiering
  • Polyesterplugg för att förhindra överfyllning
  • Exakt± 2 % vid full volym (exklusive 1 och 2 ml)
Graderingssystem
Pipettgraderingssystemet är ett snabbt och enkelt sätt att få graderingar till din siktlinje. Öppna helt enkelt eller dra tillbaka toppen av pipettförpackningen och placera pipetten i linje innan du tar bort pipetten helt ur förpackningen. När du tar ut pipetten ur förpackningen ska graderingen vara vänd mot dig varje gång.
Compliance
Kalibrerad för att leverera/blåsa ut
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Noggrannhet ±3 %
Aspiratorplugg Ja
Variationskoefficient 1.5%
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) För användning av vävnadskultur eller någon icke-toxisk lösning
Graderad Ja
Graduation Färg Blått
Examen 0.01 mL
Typ av examen Negativ och omvänd
Negativa examen 0.8 mL
Kvantitet 1000/Cs.
Tipsstil Standard
Tolerans ±0.04%
Förpackningstyp Slumpmässig
Färg Klart
Volym (metrisk) 2 mL
Typ Serologisk pipett, engångsanvändning
Disponibel Engångsbruk