Läs mer
Falcon™ Polystyren serologiska pipetter, sterila, bulkförpackning
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-163659 Handla allt Corning Produkter
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
Examen:
0.01 mL
0.25 mL
Negativa examen:
0.4 mL
0.8 mL
2.5 mL
3 mL
7 mL
Färg:
Blått
Gult
Klart
Lila
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 200
Paket med 500
Produktkod. 10614161
Brand: Falcon™ 357506
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Färgkodade pipetter underlättar korrekt storleksval. Falcon™ Serologiska pipetter är idealiska för vävnadsodling eller andra giftfria lösningar.
  • Polystyren, engångspipetter för vävnadsodling, bakteriologiska och forskningsapplikationer
  • Sterila
  • RNase-/DNas-fri
  • Icke-cytotoxisk, icke-pyrogenicitet testad till mindre än 0,1 EU/ml
  • BSE/TSE-fri
  • Negativa graderingar för extra kapacitet
  • Omvända graderingar (förutom 1 ml)
  • Färgkodad förpackning och markeringar för enkel identifiering
  • Polyesterplugg för att förhindra överfyllning
  • Exakt± 2 % vid full volym (exklusive 1 och 2 ml)
Graderingssystem
Pipettgraderingssystemet är ett snabbt och enkelt sätt att få graderingar till din siktlinje. Öppna helt enkelt eller dra tillbaka toppen av pipettförpackningen och placera pipetten i linje innan du tar bort pipetten helt ur förpackningen. När du tar ut pipetten ur förpackningen ska graderingen vara vänd mot dig varje gång.
Uppfyllande
Kalibrerad för att leverera/blåsa ut
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±3 %
Variationskoefficient 1.5%
Material Polystyren
För användning med (applikation) För användning av vävnadskultur eller någon icke-toxisk lösning
Graderad Ja
Examen 0.01 mL
Negativa examen 0.4 mL
Tipsstil Standard
Förpackningstyp Slumpmässig
Färg Gult
Volym (metrisk) 1 mL
Disponibel Engångsbruk