Beskrivning
- Kristallklassad ny polystyren
- Ickepyrogena
- Standardvävnadskultur (TC)_behandlad
- Bekväm, avdragbar medicinsk förpackning för individuell produktpresentation
- Enskilda brickor är PET (Kod 1) och återvinningsbar.
- Falcon 96-brunnars mikroplattor är kompatibla med automationssystem och uppfyller standard ANSI/SBS fotavtrycksmått för mikroplattor
- Arbetsvolymen för media är 0,1-0,2 ml
Beställningsinfo
Bulkförpackade fem per bricka
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Standard |
| Lock | Med lock |
| Kulturområde | 0,25 cm 2 |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | 5/Pk., 50/Cs. |
| Bindningstyp | TC-behandlad |
| Färg | Vitt |
| Produkttyp | Vävnadskulturplatta |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Visa mer |