Läs mer
BD Falcon™ Stainless Steel Epoxy Resin Adhesives Needle
Nålmätare:
27 G
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Gauge - 27G
- Length - 3/4 in. (19mm)
- External Diameter - 0.4mm
- Wall - Regular
- Bevel - Regular
- Sterile
- Latex free
- Colour Code - Grey
- Quantity - 100
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Stainless Steel |
| Färg | Gray |
| Nålmätare | 27 G |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0.4 mm |
| För användning med (applikation) | For single use only |
| Latexfri | Yes |
| Produkttyp | Needle |
| Längd (metrisk) nål | 19 mm |
| Nålpunktstil | Bevel |
| För användning med (utrustning) | SZR -150, connected to a Luer adapter or Luer Lock connector |
| Visa mer |