Läs mer
Falcon™ Standard vävnadskulturrätter
BIOPHARMA
Produktkod. 10212951 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kulturområde:
58,1 cm 2
Volym (metrisk) Fungerar:
16 till 17,5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Produktkod. Kulturområde Volym (metrisk) Fungerar Förpackningsstorlek
10212951 58,1 cm 2 16 till 17,5 ml Paket med 200
1 options
Produktkod. 10212951 Leverantör Falcon™ Leverantörsnummer 353003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2235.00 SEK
    2087.49 SEK / Paket med 200
    Save 147.51 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Konstruerad av plana, optiskt klara polystyrenytor för distorsionsfri mikroskopisk visualisering av celler. Falcon™ Standard Tissue Culture Dishes fungerar med de flesta fastsättningsberoende cellinjer.
  • Platta, optiskt klara polystyrenytor för distorsionsfri mikroskopisk visualisering av celler
  • Enhetlig ytkemi skapad av vakuum-gas plasmabehandling främjar cellvidhäftning
  • Förbättrad hantering av smårätter med det unika Easy-Grip design
  • Ickepyrogena
  • Steriliserad med gammabestrålning
  • Förpackad i skalöppna, medicinska påsar
  • Kristallklassad ny polystyren
  • Standard Tissue Culture (TC), Corning™ PrimariaTM ytbehandling och icke-TC-behandlad polystyren finns
Designad för cellodling
  • Platt, distorsionsfri optik
  • Lock designade för optimalt gasutbyte
  • Staplingsringar möjliggör enklare stapling och hantering
  • Vakuum-gas plasmabehandling modifierar permanent och konsekvent celltillväxtytan
  • Standardvävnadskulturytan är hydrofil och innehåller en mängd negativt laddade funktionella grupper som stödjer cellvidhäftning och spridning
  • Corning Primaria vävnadskulturytan innehåller dessutom kväveinnehållande funktionella grupper och har visat sig stödja förbättrad vidhäftning, spridning och differentiering av vissa celltyper
Beställningsinfo
Packed 20 per sleeve.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 17,5 ml (tja)
Färg Klart
Kulturområde 58,1 cm 2
Material Polystyren
Form Rund
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Cellkultur
Typ Cellkulturpetriskål
Volym (metrisk) Fungerar 16 till 17,5 ml
nr per ärende 200/Cs.
Antal per förpackning 20/Pk.
Höjd (metrisk) 20 mm
Diameter (metrisk) 100 mm