Läs mer
Falcon™ Standard vävnadskulturrätter
Handla allt Corning Produkter
Kulturområde:
58,1 cm 2
Volym (metrisk) Fungerar:
16 till 17,5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Beskrivning
- Platta, optiskt klara polystyrenytor för distorsionsfri mikroskopisk visualisering av celler
- Enhetlig ytkemi skapad av vakuum-gas plasmabehandling främjar cellvidhäftning
- Förbättrad hantering av smårätter med det unika Easy-Grip design
- Ickepyrogena
- Steriliserad med gammabestrålning
- Förpackad i skalöppna, medicinska påsar
- Kristallklassad ny polystyren
- Standard Tissue Culture (TC), Corning™ PrimariaTM ytbehandling och icke-TC-behandlad polystyren finns
Designad för cellodling
- Platt, distorsionsfri optik
- Lock designade för optimalt gasutbyte
- Staplingsringar möjliggör enklare stapling och hantering
- Vakuum-gas plasmabehandling modifierar permanent och konsekvent celltillväxtytan
- Standardvävnadskulturytan är hydrofil och innehåller en mängd negativt laddade funktionella grupper som stödjer cellvidhäftning och spridning
- Corning Primaria vävnadskulturytan innehåller dessutom kväveinnehållande funktionella grupper och har visat sig stödja förbättrad vidhäftning, spridning och differentiering av vissa celltyper
Beställningsinfo
Packed 20 per sleeve.
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 17,5 ml (tja) |
| Färg | Klart |
| Kulturområde | 58,1 cm 2 |
| Material | Polystyren |
| Form | Rund |
| Sterilitet | Sterila |
| Ytbehandling | Cellkultur |
| Typ | Cellkultur petriskål |
| Volym (metrisk) Fungerar | 16 till 17,5 ml |
| Visa mer |