Beskrivning
Dessa polyetenlock har en patenterad tvåpositionspassning; lös för aerob odling, tät för tätning.
Falcon™ snäpplock av polyeten med två lägen för 12x75 mm rör erbjuder både ventilerade och helt stängda lägen. Dessa sterila kapsyler förpackas 500 per påse och 2 000 per fodral. RNase/DNas-fri.
Snäpplock med dubbla lägen, erbjuder både ventilerade och helt stängda alternativ Steriliserad med gammabestrålning För användning med både polystyren- och polypropenrör
Beställningsinfo
Levereras i påsar om 500; etui med fyra väskor.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Snap Cap |
| Material | Polyeten |
| Färg | Naturlig |
| Antal per förpackning | 500/Pk. |
| nr per ärende | 2000/Cs. |
| För användning med (utrustning) | Falcon™ 75 L x 12 mm OD 5 mL polystyren och polypropen rundbottnade rör |