Läs mer
Falcon™ Sterila provbehållare
Produktkod. p-174871 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
110 ml
220 ml
Förslutning ingår:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förslutning ingår unitSize
10100881 220 ml Ja Paket med 100
10153862 220 ml Nej Paket med 500
10002922 110 ml Nej Paket med 500
10190871 110 ml Ja Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10100881 Leverantör Falcon™ Leverantörsnummer 354015
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av klar polypropen för styrka och synlighet. Falcon™ Sterila provbehållare är idealiska för provtagning.
  • Sterila, engångsbehållare av polypropen ger säker provinneslutning
  • Finns i 4 1/2 oz. (110 ml) och 8 oz. (220 mL) storlekar både med och utan matchande lock
  • Har ingjutna graderingar för enkla mätningar
  • Graderad i uns och milliliter för att tillhandahålla bekväma, engångsbesparande, tidsbesparande behållare för insamling, transport och lagring av en mängd olika prover
  • Inert och kemiskt resistent mot vanligt använda laboratoriereagens vid rumstemperatur
  • Funktioner
    Sterila
  • 4 1/4 oz. gradering från 1/2 oz. till 4 1/2 oz. i 1/4 oz. steg och från 20 ml till 110 ml i steg om 10 ml
  • 8 oz. storlek graderad från 1/4 oz. till 8 oz. i 1/4 oz. steg och från 20 ml till 220 ml i steg om 10 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Material Polypropen
Sterilitet Sterila
Kapacitet (metrisk) 220 ml
nr per ärende 100/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.