Läs mer
Falcon™ Sterila provbehållare
Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
110 ml
220 ml
Förslutning ingår:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 500
Beskrivning
- Sterila, engångsbehållare av polypropen ger säker provinneslutning
- Finns i 4 1/2 oz. (110 ml) och 8 oz. (220 mL) storlekar både med och utan matchande lock
- Har ingjutna graderingar för enkla mätningar
- Graderad i uns och milliliter för att tillhandahålla bekväma, engångsbesparande, tidsbesparande behållare för insamling, transport och lagring av en mängd olika prover
- Inert och kemiskt resistent mot vanligt använda laboratoriereagens vid rumstemperatur
Funktioner
Sterila- 4 1/4 oz. gradering från 1/2 oz. till 4 1/2 oz. i 1/4 oz. steg och från 20 ml till 110 ml i steg om 10 ml
- 8 oz. storlek graderad från 1/4 oz. till 8 oz. i 1/4 oz. steg och från 20 ml till 220 ml i steg om 10 ml
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Ja |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Sterila |
| Kapacitet (metrisk) | 220 ml |
| nr per ärende | 100/Cs. |
| Antal per förpackning | 1/Pk. |