Läs mer
Falcon™ Bakteriologiska petriskålar med lock
BIOPHARMA
Produktkod. 10729861 Handla allt Corning Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
50 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
10729861 50 mm Paket med 500
1 options
Produktkod. 10729861 Leverantör Falcon™ Leverantörsnummer 351006
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
I lager
Tillverkad av polystyren av kristallkvalitet för optisk klarhet. Falcon™ Bakteriologiska petriskålar är inte vävnadskulturbehandlade för cellfästning för applikationer där cellvidhäftning inte är önskvärd. Ytan är hydrofob.
Dessa bakteriologiska petriskålar är inte vävnadskulturbehandlade för cellfästning; för applikationer där cellfästning inte önskas. Tillverkad av polystyren av kristallkvalitet för optisk klarhet. Ytan är hydrofob.
  • Slitstark konstruktion för stabil diskhantering
  • Kristallklassad, ny polystyren för optisk klarhet
  • Sterila
  • Angivna mått (diameter x höjd)
Beställningsinfo
Förpackat 20 st per ärm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Kulturområde 11,87 cm 2
Disponibel För engångsbruk
Material Polystyren
Form Rund
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Ej behandlad
Typ Cellkulturpetriskål
nr per ärende 500/Cs.
Antal per förpackning 20/Pk.
Förpackning Ärm
Kvantitet 20/ärm
Höjd (metrisk) 9 mm
Diameter (metrisk) 50 mm