Läs mer
Falcon™ Mikroplattor av polystyren
BIOPHARMA
Produktkod. 10048760 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kulturområde:
2 cm 2
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Kulturområde Förpackningsstorlek
10048760 2 cm 2 Paket med 50
1 options
Produktkod. 10048760 Leverantör Falcon™ Leverantörsnummer 353047
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillverkad av ny polystyren av kristallkvalitet för optimal synlighet. Falcon™ Mikroplattor av polystyren finns med vävnadskulturbehandlade och obehandlade ytor.
Finns med vävnadskulturbehandlade och obehandlade ytor. Tillverkad av ny polystyren av kristallkvalitet för optimal synlighet.
  • Mångsidighet av plattfärger för att passa olika detektionsmetoder
  • Kristallklassad ny polystyren
  • Steriliserad med gammabestrålning
  • Ickepyrogena
  • Obehandlad polystyren, standardvävnadskultur (TC), och Corning™ PrimariaTM ytbehandlingar finns
  • Bekväm, avdragbar medicinsk förpackning för individuell produktpresentation
  • Individuella och Ready-Stack (RS) fack är PET (Kod 1) och återvinningsbar
  • Tillväxtarea och volym är nominell
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Array 4 x 6
Stängningsfärg Klart
Förslutning ingår Ja
Stängningsmaterial Polystyren
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 3.5 mL
Färg Klart
Kulturområde 2 cm 2
Material Polystyren
Form Rektangulär
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Cellkultur
Typ Cellkulturplatta
Volym (metrisk) Fungerar 1,5 till 2,2 ml
Räkna väl 24
Inkluderar Lock
nr per ärende 50/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Förpackning Individuellt inslagna
Porstorlek 1 μm
Kvantitet 50/Cs.
Diameter (metrisk) 6.5 mm