Läs mer
Falcon™ Mikroplattor av polystyren
BIOPHARMA
Produktkod. 10059110 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kulturområde:
0,75 cm 2
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Kulturområde Förpackningsstorlek
10059110 0,75 cm 2 Paket med 50
1 options
Produktkod. 10059110 Leverantör Falcon™ Leverantörsnummer 353078
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2906.01 SEK
    2575.45 SEK / Paket med 50
    Save 330.56 SEK
    11% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av ny polystyren av kristallkvalitet för optimal synlighet. Falcon™ Mikroplattor av polystyren finns med vävnadskulturbehandlade och obehandlade ytor.
Finns med vävnadskulturbehandlade och obehandlade ytor. Tillverkad av ny polystyren av kristallkvalitet för optimal synlighet.
  • Mångsidighet av plattfärger för att passa olika detektionsmetoder
  • Kristallklassad ny polystyren
  • Steriliserad med gammabestrålning
  • Ickepyrogena
  • Obehandlad polystyren, standardvävnadskultur (TC), och Corning™ PrimariaTM ytbehandlingar finns
  • Bekväm, avdragbar medicinsk förpackning för individuell produktpresentation
  • Individuella och Ready-Stack (RS) fack är PET (Kod 1) och återvinningsbar
  • Tillväxtarea och volym är nominell
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Array 6 x 8
Stängningsfärg Klart
Förslutning ingår Ja
Stängningsmaterial Polystyren
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 1.4 mL
Färg Klart
Kulturområde 0,75 cm 2
Material Polystyren
Form Rektangulär
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Cellkultur
Typ Cellkulturplatta
Volym (metrisk) Fungerar 1,5 till 2,2 ml
Räkna väl 48
Inkluderar Lock
nr per ärende 50/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Förpackning Individuellt inslagna
Kvantitet 50/Cs.