Läs mer
Falcon™ Mikroplattor av polystyren
BIOPHARMA
Produktkod. 10199391 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kulturområde:
0,75 cm 2
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Kulturområde Förpackningsstorlek
10199391 0,75 cm 2 Paket med 50
1 options
Produktkod. 10199391 Leverantör Falcon™ Leverantörsnummer 351178
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2279.22 SEK
    2021.17 SEK / Paket med 50
    Save 258.05 SEK
    11% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av ny polystyren av kristallkvalitet för optimal synlighet. Falcon™ Mikroplattor av polystyren finns med vävnadskulturbehandlade och obehandlade ytor.
Finns med vävnadskulturbehandlade och obehandlade ytor. Tillverkad av ny polystyren av kristallkvalitet för optimal synlighet.
  • Välj vävnadsodlingsbehandlade eller obehandlade ytor
  • Obehandlad tillväxtyta är mer hydrofob än vävnadsodlingsyta och liknar ytan på en bakteriologisk petriskål
  • Steriliserad med gammabestrålning
  • Lockets design möjliggör stabil stapling på bänk eller i inkubator
  • Alla plattor (förutom 08-772-2A och 08-772-16) har patenterade“ labyrint” lock som minskar avdunstning av media från brunnar, minimerar risken för kontaminering
  • Djup kjol och tandad kant ger ett fastare grepp för plåtmanipulation
  • Exceptionell optisk klarhet möjliggör visualisering av alla cellmonoskikt
  • Frostade skrivändar ger tydlig skrivyta för snabb identifiering
  • Alla tallrikar och lock är lämpliga för både manuell och automatiserad hantering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Array 6 x 8
Stängningsfärg Klart
Förslutning ingår Förslutning ingår
Stängningsmaterial Polystyren
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 1.4 mL
Färg Klart
Kulturområde 0,75 cm 2
Material Polystyren
Form Rektangulär
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Ej behandlad
Typ Cellkulturplatta
Volym (metrisk) Fungerar 1,5 till 2,2 ml
Räkna väl 48
Inkluderar Lock
Förpackning Individuellt inslagna
Kvantitet 50/Cs.