Beskrivning
Finns med vävnadskulturbehandlade och obehandlade ytor. Tillverkad av ny polystyren av kristallkvalitet för optimal synlighet.
- Rund botten, med lock, individuellt förpackad, steril
- Kristallklassad ny polystyren
- Steriliserad med gammabestrålning
- Ickepyrogena
- Obehandlad polystyren, standardvävnadskultur (TC), och Corning™ PrimariaTM ytbehandlingar finns
- Bekväm, avdragbar medicinsk förpackning för individuell produktpresentation
- Individuella och Ready-Stack (RS) fack är PET (Kod 1) och återvinningsbar
- Falcon 96-, 384- och 1536-brunnars mikroplattor är kompatibla med automationssystem och uppfyller standard ANSI/SBS-fotavtrycksmått för mikroplattor
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | No Barcode |
| Formatera | 96 brunnar |
| Lock | Med lock |
| Kulturområde | 0,36 cm 2 |
| Array | 8 x 12 |
| Bindningstyp | Ej behandlad |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Microplate |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Visa mer |