Läs mer
Falcon™ Mikroplattor av polystyren
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10599891 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kulturområde:
2 cm 2
Förpackningsstorlek:
Paket med 36
Produktkod. Kulturområde unitSize
10599891 2 cm 2 Paket med 36
1 options
Produktkod. 10599891 Leverantör Falcon™ Leverantörsnummer 353226
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av ny polystyren av kristallkvalitet för optimal synlighet. Falcon™ Mikroplattor av polystyren finns med vävnadskulturbehandlade och obehandlade ytor.
Finns med vävnadskulturbehandlade och obehandlade ytor. Tillverkad av ny polystyren av kristallkvalitet för optimal synlighet.
  • Mångsidighet av plattfärger för att passa olika detektionsmetoder
  • Kristallklassad ny polystyren
  • Steriliserad med gammabestrålning
  • Ickepyrogena
  • Obehandlad polystyren, standardvävnadskultur (TC), och Corning™ PrimariaTM ytbehandlingar finns
  • Bekväm, avdragbar medicinsk förpackning för individuell produktpresentation
  • Individuella och Ready-Stack (RS) fack är PET (Kod 1) och återvinningsbar
  • Tillväxtarea och volym är nominell
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Array 4 x 6
Stängningsfärg Klart
Förslutning ingår Ja
Stängningsmaterial Polystyren
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 3.5 mL
Färg Klart
Kulturområde 2 cm 2
Material Polystyren
Form Rektangulär
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Cellkultur
Typ Cellkulturplatta
Volym (metrisk) Fungerar 1,5 till 2,2 ml
Räkna väl 24
Inkluderar Lock
nr per ärende 36/Cs.
Antal per förpackning 6/Pk.
Förpackning Innerpaket med 6 st
Kvantitet 36/Cs.