Läs mer
Falcon™ 96-brunnar, cellodlingsbehandlad, mikroplatta med plan botten
Produktkod. 13477013 Handla allt Corning Produkter
Change view
Färg:
Vitt, Rensa botten
Förpackningsstorlek:
Paket med 32
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
13477013 Vitt, Rensa botten Paket med 32
1 options
Produktkod. 13477013 Leverantör Falcon™ Leverantörsnummer 353377
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4695.00 SEK
    4385.96 SEK / Paket med 32
    Save 309.04 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 18-11-2026
Färg: Vit, genomskinlig botten; Sterilitet: Steril; Lock: Med lock
  • Bottnar är 60 % tunnare än konventionella mikroplattor av polystyren, vilket resulterar i lägre bakgrundsfluorescens och möjliggör avläsningar ner till 340 nm.
  • Ogenomskinliga väggar förhindrar överhörning mellan brunnar och brunnar.
  • Optiskt klar platt botten tillåter direkt mikroskopisk visning.
  • Kristallklassad ny polystyren
  • Steriliserad med gammabestrålning
  • Ickepyrogena
  • Obehandlad polystyren, standardvävnadskultur (TC), och Corning™ PrimariaTM ytbehandlingar finns
  • Bekväm, avdragbar medicinsk förpackning för individuell produktpresentation
  • Individuella och Ready-Stack (RS) fack är PET (Kod 1) och återvinningsbar
  • Falcon 96-, 384- och 1536-brunnars mikroplattor är kompatibla med automationssystem och uppfyller standard ANSI/SBS-fotavtrycksmått för mikroplattor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod No Barcode
Lock Med lock
Kulturområde 0,34 cm 2
Array 8 x 12
Bindningstyp TC-behandlad
Färg Vitt, Rensa botten
Produkttyp Microplate
Material Polystyren
Antal Wells 96
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Cellkultur
Well Shape Platt botten (F-brunn)
För användning med (applikation) Den stöder ett brett utbud av applikationer och många viktiga celltyper, inklusive primära, stamceller, neuronala, mesenkymala, hepatocyt- och endotelceller
nr per ärende 32/Cs.
Antal per förpackning 8/Pk.