Läs mer
Falcon™ Vävnadskultur behandlade kolvar
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10249120 Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
70 mL
250 mL
600 mL
750 mL
800 mL
Kulturområde:
12,5 cm 2
150 cm 2
175 cm 2
225 cm 2
25 cm 2
25 cm²
75 cm 2
75 cm²
Förslutningstyp:
Plugg tätning
Ventilerad
Hals stil:
Kantad
Rak
Conditionnement:
Paket med 100
Paket med 200
Paket med 30
Paket med 40
Paket med 60
Code produit. 10249120
Marque: Falcon™ 353107
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Tillverkad av optiskt klar ny polystyren för enkel visning av prov eller celler. Falcon™ Tissue Culture Treated Flasks har vakuum-gas plasmavävnadskulturbehandling för att säkerställa konsekvent tillväxtyta.
  • Säker stapling ger stabilitet från oavsiktliga tippar eller spill
  • Icke-pyrogentestad till mindre än 0,1 EU/ml
  • Volumetriska graderingar och skrivlapp
  • Ventilerade lock har en 0,2μ m hydrofobt membran för optimalt gasutbyte
  • Tillväxtarea och volym är nominell
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kapacitet (engelska) 0,8 oz.
Stängningsfärg Blått
Stängningsmaterial Polyeten
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Material Polystyren
För användning med (applikation) För förbättrad cellvidhäftning och tillväxt
Hals stil Kantad
nr per ärende 100/Cs.
Antal per förpackning 10/Pk.
Form Rektangulär
Ytbeläggning TC-behandlad
Sterilitet Sterila
Bottenform Rektangulär
Förslutningstyp Ventilerad
Kulturområde 12,5 cm 2
Ytbehandling Vävnadsodlingsbehandlad
Afficher plus Afficher moins
Friskrivningsklausul: Denna produkt är inte avsedd att mildra närvaron av mikroorganismer på ytor eller i miljön, där sådana organismer kan vara skadliga för människor eller miljön.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis