Beskrivning
- Säker stapling ger stabilitet från oavsiktliga tippar eller spill
- Icke-pyrogentestad till mindre än 0,1 EU/ml
- Volumetriska graderingar och skrivlapp
- Ventilerade lock har en 0,2μ m hydrofobt membran för optimalt gasutbyte
- Tillväxtarea och volym är nominell
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | No |
| Kapacitet (engelska) | 0,8 oz. |
| Certifikat och efterlevnad | EN ISO 13485, FDA CFR 21 Part 820, cGMP, BSE/TSE (EMA/410/01), USP Class VI Tested, Non-Toxic, Non-Pyrogenic, Tissue Culture Tested, Radiation Sterilized (ANSI/AAMI/ISO 11137), SAL 10-6 |
| Stängningsfärg | Blått |
| Stängningsmaterial | Polyeten |
| Färg | Clear |
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Material | Polystyren |
| För användning med (applikation) | För förbättrad cellvidhäftning och tillväxt |
| Hals stil | Kantad |
| Visa mer |
Friskrivningsklausul: Denna produkt är inte avsedd att mildra närvaron av mikroorganismer på ytor eller i miljön, där sådana organismer kan vara skadliga för människor eller miljön.