Läs mer
Falcon™ Vävnadskultur behandlade kolvar
Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
70 mL
250 mL
600 mL
750 mL
800 mL
Kulturområde:
12,5 cm 2
150 cm 2
175 cm 2
225 cm 2
25 cm 2
25 cm²
75 cm 2
75 cm²
Förslutningstyp:
Plugg tätning
Ventilerad
Hals stil:
Kantad
Rak
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Paket med 30
Paket med 40
Paket med 60
Beskrivning
- Säker stapling ger stabilitet från oavsiktliga tippar eller spill
- Icke-pyrogentestad till mindre än 0,1 EU/ml
- Volumetriska graderingar och skrivlapp
- Tillväxtarea och volym är nominell
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 8,45 uns |
| Stängningsmaterial | Polyeten |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Material | Polystyren |
| För användning med (applikation) | För förbättrad cellvidhäftning och tillväxt |
| Hals stil | Kantad |
| nr per ärende | 60/Cs. |
| Antal per förpackning | 5/Pk. |
| Form | Rektangulär |
| Ytbeläggning | TC-behandlad |
| Visa mer |
Friskrivningsklausul: Denna produkt är inte avsedd att mildra närvaron av mikroorganismer på ytor eller i miljön, där sådana organismer kan vara skadliga för människor eller miljön.