Läs mer
Falcon™ Vävnadskultur behandlade kolvar
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10634501 Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
70 mL
250 mL
600 mL
750 mL
800 mL
Kulturområde:
12,5 cm 2
150 cm 2
175 cm 2
225 cm 2
25 cm 2
25 cm²
75 cm 2
75 cm²
Förslutningstyp:
Plugg tätning
Ventilerad
Hals stil:
Kantad
Rak
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Paket med 30
Paket med 40
Paket med 60
Produktkod. 10634501
Brand: Falcon™ 353014
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av optiskt klar ny polystyren för enkel visning av prov eller celler. Falcon™ Tissue Culture Treated Flasks har vakuum-gas plasmavävnadskulturbehandling för att säkerställa konsekvent tillväxtyta.
  • Säker stapling ger stabilitet från oavsiktliga tippar eller spill
  • Icke-pyrogentestad till mindre än 0,1 EU/ml
  • Volumetriska graderingar och skrivlapp
  • Ventilerade lock har en 0,2μ m hydrofobt membran för optimalt gasutbyte
  • Tillväxtarea och volym är nominell
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 1,69 oz.
Stängningsfärg Blått
Stängningsmaterial Polyeten
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material Polystyren
För användning med (applikation) För förbättrad cellvidhäftning och tillväxt
Hals stil Kantad
nr per ärende 200/Cs.
Antal per förpackning 20/Pk.
Form Rektangulär
Ytbeläggning TC-behandlad
Sterilitet Sterila
Bottenform Rektangulär
Förslutningstyp Plugg tätning
Kulturområde 25 cm 2
Visa mer Visa mindre
Friskrivningsklausul: Denna produkt är inte avsedd att mildra närvaron av mikroorganismer på ytor eller i miljön, där sådana organismer kan vara skadliga för människor eller miljön.