Läs mer
Falcon™ Vävnadskultur behandlade kolvar
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-122715 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
70 mL
250 mL
600 mL
750 mL
800 mL
Kulturområde:
12,5 cm 2
150 cm 2
175 cm 2
225 cm 2
25 cm 2
25 cm²
75 cm 2
75 cm²
Förslutningstyp:
Plugg tätning
Ventilerad
Hals stil:
Kantad
Rak
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Paket med 30
Paket med 40
Paket med 60
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Kulturområde Förslutningstyp Hals stil unitSize
10354331 25 mL 12,5 cm 2 Plugg tätning Kantad Paket med 100
10249120 25 mL 12,5 cm 2 Ventilerad Kantad Paket med 100
10634501 50 mL 25 cm 2 Plugg tätning Kantad Paket med 200
10350391 50 mL 25 cm² Ventilerad Kantad Paket med 100
10341011 70 mL 25 cm 2 Plugg tätning Kantad Paket med 200
10700052 70 mL 25 cm 2 Ventilerad Kantad Paket med 100
10527161 250 mL 75 cm² Plugg tätning Kantad Paket med 60
10797791 250 mL 75 cm 2 Plugg tätning Rak Paket med 100
10537161 250 mL 75 cm 2 Ventilerad Kantad Paket med 60
10508662 250 mL 75 cm 2 Ventilerad Rak Paket med 100
10728502 600 mL 150 cm 2 Plugg tätning Kantad Paket med 40
10499032 600 mL 150 cm 2 Ventilerad Kantad Paket med 40
10078780 750 mL 175 cm 2 Plugg tätning Rak Paket med 40
10218550 750 mL 175 cm 2 Ventilerad Rak Paket med 40
10446421 800 mL 225 cm 2 Plugg tätning Kantad Paket med 30
10687762 800 mL 225 cm 2 Ventilerad Kantad Paket med 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Produktkod. 10354331 Leverantör Falcon™ Leverantörsnummer 353018
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av optiskt klar ny polystyren för enkel visning av prov eller celler. Falcon™ Tissue Culture Treated Flasks har vakuum-gas plasmavävnadskulturbehandling för att säkerställa konsekvent tillväxtyta.
  • Säker stapling ger stabilitet från oavsiktliga tippar eller spill
  • Icke-pyrogentestad till mindre än 0,1 EU/ml
  • Volumetriska graderingar och skrivlapp
  • Ventilerade lock har en 0,2μ m hydrofobt membran för optimalt gasutbyte
  • Tillväxtarea och volym är nominell
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 0,8 oz.
Stängningsfärg Blått
Stängningsmaterial Polyeten
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Material Polystyren
För användning med (applikation) För förbättrad cellvidhäftning och tillväxt
Hals stil Kantad
nr per ärende 100/Cs.
Antal per förpackning 10/Pk.
Form Rektangulär
Ytbeläggning TC-behandlad
Sterilitet Sterila
Bottenform Rektangulär
Förslutningstyp Plugg tätning
Kulturområde 12,5 cm 2
Ytbehandling Vävnadsodlingsbehandlad
Visa mer Visa mindre
Friskrivningsklausul: Denna produkt är inte avsedd att mildra närvaron av mikroorganismer på ytor eller i miljön, där sådana organismer kan vara skadliga för människor eller miljön.