Läs mer
Falcon™ Rundbottnade polystyrenprovrör med cellsil med snäpplock, 5mL
BIOPHARMA
Produktkod. 10585801 Handla allt Corning Produkter
Change view
Inkluderar:
35 μm Nylon nätnät
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
10585801 35 μm Nylon nätnät Paket med 500
1 options
Produktkod. 10585801 Leverantör Falcon™ Leverantörsnummer 352235
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7225.00 SEK
    6748.53 SEK / Paket med 500
    Save 476.47 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Designad för flödescytometriapplikationer. Falcon™ 12x75 mm provrör med cellsil med snäpplock erbjuder en bekväm lösning för att förbereda laboratorieprover.
  • Används ofta och refereras till i laboratorieprotokoll
  • Snäpplock i två lägen förhindrar provförlust med enkel hantering
  • Steril, icke-pyrogenicitet testad till mindre än 0,1 EU/ml (kat. nr. 352008 icke-steril)
Grunden för konsekventa forskningsresultat
  • Ge tillförlitlig inneslutning av laboratorievätskeprover
  • Polystyrenrör är bäst lämpade för procedurer som kräver hög optisk klarhet
  • Snäpplock med dubbla lägen, tyngre väggar och unik konstruktion ger en säker, positiv tätning
  • Förpackningsmaterial i medicinsk stil
  • 1 400 RCF-klassificering (RCF-anspråk hänvisar till relativ centrifugalkraft mätt i g-kraft för material med en specifik vikt på 1,0, som används i en lämplig rotor med korrekt dämpning och säkerhetsåtgärder. Rör som används med organiska lösningsmedel vid temperaturer under °0 C kan ha lägre RCF-värden.)
  • Rördimensioner och -volymer är ungefärliga
  • OD: 12 mm
  • Examen: Nej
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Längd (metrisk) 75 mm
Material Polystyren
För användning med Corning FACS System
Inkluderar 35 μm Nylon nätnät
Sterilitet Steril, icke-pyrogenitet testad till mindre än 0,1 EU/ml
Graderad No
Produkttyp Test Tube