Läs mer
Falecalcitriol, MedChemExpress
Produktkod. 16471919
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
16471919 1 mg
1 options
Produktkod. 16471919 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY32342
MedChemExpress Falecalcitriol(Fulstan; Hornel) is an analog of calcitriol; has a higher potency both in vivo and in vitro systems, and longer duration of action in vivo.
Falecalcitriol(Fulstan
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Falecalcitriol
CAS 83805-11-2
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H38F6O3
Kvantitet 1 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (190.63 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@]([C@]/12[H])([C@H](CC2)[C@@H](CCCC(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O)C)CCCC1=C/C=C(C[C@@H](O)C[C@@H]3O)\C3=C
Molekylvikt (g/mol) 524.58
Formel vikt 524.58
Procent renhet 95.09%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism