Läs mer
Pohli™ Fallskyddsförpackning (FSP / D)
Produktkod. 15831418
Change view
Mått (L x B x H) Exteriör:
370 x 370 x 670 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B x H) Exteriör Förpackningsstorlek
15831418 370 x 370 x 670 mm Varje
1 options
Produktkod. 15831418 Leverantör Pohli™ Leverantörsnummer 030481490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1885.00 SEK
    1515.50 SEK / Paket med 1
    Save 369.50 SEK
    19% Av
Beräknad leverans: 03-12-2026
Fallskyddsförpackning (FSP/D) inkluderar 48 mm breda tygremmar med 2 påsydda handtag och manipuleringssäker stängning.
  • 25L Kombiförpackning (UN) 6 PH 1/X/250
  • Vitt
  • Cylindrisk glasballong
  • Gänga DIN 70 manipulationssäker, typ FSP/D
  • 48 mm breda tygremmar med 2 påsydda handtag
  • Lättskruvad DIN 70 svart manipuleringssäker stängning (Lupolen 4261 A)
  • 2,0 mm EPE linerinsatser med 0,2 mm PTFE-laminering
  • Grön manipuleringssäker ring (PP)
  • 6,8 kg/styck
Specifikationer
Användningsområden Fallskyddsförpackning
Mått (L x B x H) Exteriör 370 x 370 x 670 mm
Förslutningstyp DIN 70 svart manipuleringssäker stängning (Lupolen 4261 A), 2,0 mm EPE-linerinsatser med 0,2 mm PTFE-laminering
Vikt (metrisk) 6.8 kg
Beskrivning FSP / D
Kapacitet 25 L
Material Flintglas, skummad polystyren
På grund av glassjukan kan det hända att kolorna har inuti en skorpa på ytan. Fuktighet under lagring gör att salter återfuktar och läcker ut ur glaset. Vid en minskning av den relativa luftfuktigheten kan dessa hydratiserade salter bilda en skorpa på ytan. Dessa salter är natriumkarbonat, kalciumkarbonat och kiseldioxid. Därför rekommenderar vi att tvätta karpojkena innan påfyllning.