Läs mer
Pohli™ Fallskyddsförpackning (FSP/P)
Produktkod. 13578940
Change view
Mått (L x B x H) Exteriör:
400 x 400 x 610 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B x H) Exteriör Förpackningsstorlek
13578940 400 x 400 x 610 mm Varje
1 options
Produktkod. 13578940 Leverantör Pohli™ Leverantörsnummer 03048184
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Fallskyddsförpackningar (FSP / P) inkluderar textilbälten med plasthandtag.
  • 25 liters kompositförpackning (UN)6PH1/X1.8/250/D/2017-pohli,
  • Carboyfinish i glas DIN 70 mm, manipulationssäker, typ FSP/P
  • PSE hårdskum
  • Textilbälten med plasthandtag
  • DIN 70 mm svart manipuleringssäker stängning
  • Lupolen 4261A, 2 mm EPE-liner med 0,2 mm PTFE-laminerad skiva
  • Monterad grön sabotagesäker ring (PP)
Specifications
Användningsområden Fallskyddsförpackning
Mått (L x B x H) Exteriör 400 x 400 x 610 mm
Förslutningstyp DIN 70 mm svart manipuleringssäker stängning, Lupolen 4261A, 2 mm EPE-liner med 0,2 mm PTFE-laminerad skiva
Beskrivning FSP / P
Kapacitet 25 L
Material Flintglas, skummad polystyren
På grund av glassjukan kan det hända att kolorna har inuti en skorpa på ytan. Fuktighet under lagring gör att salter återfuktar och läcker ut ur glaset. Vid en minskning av den relativa luftfuktigheten kan dessa hydratiserade salter bilda en skorpa på ytan. Dessa salter är natriumkarbonat, kalciumkarbonat och kiseldioxid. Därför rekommenderar vi att tvätta karpojkena innan påfyllning.