Läs mer
Pohli™ Fallskyddsförpackning (SUPER FSP)
Produktkod. 15841418
Change view
Material:
Flintglas, skummad polystyren
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
15841418 Flintglas, skummad polystyren Varje
1 options
Produktkod. 15841418 Leverantör Pohli™ Leverantörsnummer 03048176
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4030.00 SEK
    3238.42 SEK / Paket med 1
    Save 791.58 SEK
    19% Av
Beräknad leverans: 16-11-2026
Godkänd som kombinationsemballage för självbärande transport av farligt gods enligt 6PH1/X2.2/250.
  • Kompositförpackning SUPER FSP, (UN)6PH1/X2.2/250/JJ/D/ BAM8435/pohli
  • 25L carboy (EG 5 kg flintglas)
  • 48 mm svarta bälten (polyester) med 2 svarta handtag (HDPE)
  • Monterad DIN 70 svart manipuleringssäker skruvförslutning (Lupolen 4261 A)
  • 2 mm EPE-liner med 0,2 mm PTFE-beläggning
  • Grön manipuleringssäker ring (PP)
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad (UN)6PH1/X2.2/250/JJ/D/ BAM8435/pohli
Användningsområden Transport av farligt gods
Mått (L x B x H) Exteriör 435 x 435 x 685 mm (448 x 448 x 688 mm inkl. separat kartong)
Förslutningstyp Monterad DIN 70 svart manipuleringssäker skruvförslutning (Lupolen 4261 A), 2 mm EPE-liner med 0,2 mm PTFE-beläggning
Beskrivning SUPER FSP
Kapacitet 25 L
Material Flintglas, skummad polystyren
På grund av glassjukan kan det hända att kolorna har inuti en skorpa på ytan. Fuktighet under lagring gör att salter återfuktar och läcker ut ur glaset. Vid en minskning av den relativa luftfuktigheten kan dessa hydratiserade salter bilda en skorpa på ytan. Dessa salter är natriumkarbonat, kalciumkarbonat och kiseldioxid. Därför rekommenderar vi att tvätta karpojkena innan påfyllning.