missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Falnidamol, MedChemExpress
Beskrivning
Falnidamol (BIBX 1382) is an orally active, selective EGFR tyrosine kinase inhibitor with an IC50 of 3 nM. Falnidamol displays > 1000-fold lower potency against ErbB2 (IC50=3.4 μM) and a range of other related tyrosine kinases (IC50>10 μM). Falnidamol is a pyrimido-pyrimidine compound and has anti-cancer activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Falnidamol |
| CAS | 196612-93-8 |
| Färg | Brownish Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H19ClFN7 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | BIBX 1382 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 31.25 mg/mL (80.57 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| LEDER | ClC1=CC(NC2=NC=NC3=CN=C(NC(CC4)CCN4C)N=C23)=CC=C1F |
| Molekylvikt (g/mol) | 387.84 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?