missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Falnidamol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Falnidamol |
| CAS | 196612-93-8 |
| Molekylformel | C18H19ClFN7 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | BIBX 1382, BIBX 1382BS, N8-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-N2-(1-methyl-4-piperidinyl)pyrimido[5,4-d]pyrimidine-2,8-diamine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19ClFN7/c1-27-6-4-11(5-7-27)25-18-21-9-15-16(26-18)17(23-10-22-15)24-12-2-3-14(20)13(19)8-12/h2-3,8-11H,4-7H2,1H3,(H,21,25,26)(H,22,23,24) |
| LEDER | CN1CCC(CC1)Nc2ncc3ncnc(Nc4ccc(F)c(Cl)c4)c3n2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 387.84 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?