Beskrivning
För användning som sekundärt rör för streckkodning på automatiserade analysatorer
- Made of Polypropylene
- Dimensions: 16 x 97mm
- Capacity: 5mL
- Screw Caps are sold separately (See 21-200-231, -232)
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | White |
| Beskrivning | These are the screw caps for use with 5527 and 5527B False Bottom Tubes |
| Material | Polypropylene |
| Förpackning | 1500/Cs. |
| Produkttyp | False Bottom Tube |