Läs mer
Faltan, MedChemExpress
Produktkod. 16482359
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16482359 1 g
1 options
Produktkod. 16482359 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1878
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
MedChemExpress Faltan is a dicarboximide fungicide, widely used on vines and several vegetable crops, and is also cytotoxic effect on human bronchial epithelial cells.
Faltan is a dicarboximide fungicide, widely used on vines and several vegetable crops, and is also cytotoxic effect on human bronchial epithelial cells.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Faltan
Fysisk form Solid
CAS 133-07-3
Färg Light Yellow
Kvantitet 1 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H4Cl3NO2S
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (421.50 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1N(SC(Cl)(Cl)Cl)C(C2=C1C=CC=C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 296.56
Formel vikt 296.56
Procent renhet 98.55%