Läs mer
Solstice FAM Bensin
Produktkod. 15915610
Change view
Kvantitet:
18 L
Förpackningsstorlek:
18 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15915610 18 L 18 L
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15915610 Leverantör Solstice Leverantörsnummer 2453818L
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
FAM Bensin, DIN 51635, kp 65 °C till 95 °C.
  • Honeywell Riedel-de Haen har över 200 års historia av att producera högrena kemikalier.
  • Det är det ledande varumärket som erbjuder högrena lösningsmedel för dedikerade applikationer.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material FAM Benzine
pH Ej tillämplig
Smältpunkt -30 °C
CAS 110-82-7
CAS Min % ≥10.00%
Färg Färglös
CAS Max % ≤25.00%
Densitet 0,76 g/cm3 (15 °C)
Kvantitet 18 L
Flampunkt -26 °C
Förpackning Returburk i rostfritt stål
Fysisk form Vätska
Molekylformel C6H12
Ångtryck 10 hPa (20 °C)
MDL-nummer MFCD00003814
Viskositet Ingen tillgänglig data
UN-nummer UN3295
Synonym Petroleum ether, FAM-Petroleum ether, Petroleum benzin
Kokpunkt 65 °C till 95 °C
InChI-nyckel XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CCCCC1
IUPAC-namn cyklohexan
Molekylvikt (g/mol) 84.16
Kvalitet ACS