Läs mer
Fam Bensin, Honeywell
Produktkod. 15642670
Change view
Kvantitet:
2.5 L
25 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15642670 2.5 L 2.5 L
15652670 25 L 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15642670 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 245382.5L
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
DIN 51635, kp 65-95° C
  • Honeywell Riedel-de Haen har över 200 års historia av att producera högrena kemikalier
  • Det är det ledande varumärket som erbjuder högrena lösningsmedel för dedikerade applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 101316-46-5
MDL-nummer MFCD00081849
Specifications
Kemiskt namn eller material Fam Benzine
Densitet 0.690 to 0.705g/mL at 15°C
Flampunkt −26°C (−14.8°F)
Kvantitet 2.5 L
UN-nummer 1268