Läs mer
Fam Benzine, Solstice
Produktkod. 15662670
Change view
Kvantitet:
4 x 2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15662670 4 x 2.5 L Glasflaska Paket med 4
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15662670 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 245384X2.5L
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-02-2027
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
DIN 51635, bp 65-95 °C
  • Solstice har över 200 års historia av att producera kemikalier med hög renhet
  • Det är det ledande varumärket som erbjuder högrena lösningsmedel för dedikerade tillämpningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fam Benzine
Smältpunkt -30 °C
CAS 101316-46-5
Densitet 0,690 till 0,705 g/ml vid 15 °C
Kvantitet 4 x 2.5 L
Flampunkt −26 °C (−14,8 °F)
Förpackning Glasflaska
MDL-nummer MFCD00081849
UN-nummer UN1268
Kokpunkt 65 °C till 95 °C