Läs mer
Invitrogen™ FAM™ Färgmärkt Anti-miR™ Negativ kontroll #1
Description
A FAM™ –färgämnesmärkt syntetisk miRNA-hämmare för funktionell miRNA-analys. 5 nmol tillförs, renad och redo att transfekteras. Invitrogen™ Anti-miR™ miRNA-hämmare är kemiskt modifierade, enkelsträngade nukleinsyror utformade för att specifikt binda till och hämma endogena mikroRNA (miRNA)-molekyler. Dessa färdiga att använda inhibitorer kan introduceras i celler med hjälp av transfektion eller elektroporationsparametrar liknande de som används för siRNA. FAM™ Färgmärkt Anti-miR™ Negativ kontroll #1 är en slumpmässig sekvens Anti-miR molekyl som har testats omfattande i mänskliga cellinjer och vävnader och validerats för att inte ge några identifierbara effekter på känd miRNA-funktion. Det används för att övervaka transfektionseffektivitet i transfektionsexperiment med användning av Anti-miR miRNA-hämmare. Den fluorescerande märkningen möjliggör direkt observation av cellulärt upptag, distribution och lokalisering av kontrollen. Molekylen är märkt i sin 5'-ände och har samma oligonukleotidsekvens som omärkt Anti-miR™ miRNA Inhibitor Negative Control #1 (SKU #AM17010).
Tillbehörsprodukter:
Finns också Anti-miR™ miRNA-hämmare (SKU #AM17000 och #AM17001). För att välja din miRNA-sekvens och beställning, besök GeneAssist™ miRNA Workflow Builder . Cy ™3 färgämnesmärkt Anti-miR™ Negativa kontroller (SKU #AM17011) är tillgängliga. De Pre-miR™ miRNA Starter Kit (SKU #AM1540) kan användas för att optimera transfektion av Pre-miR™ miRNA-prekursorer.
Tillbehörsprodukter:
Finns också Anti-miR™ miRNA-hämmare (SKU #AM17000 och #AM17001). För att välja din miRNA-sekvens och beställning, besök GeneAssist™ miRNA Workflow Builder . Cy ™3 färgämnesmärkt Anti-miR™ Negativa kontroller (SKU #AM17011) är tillgängliga. De Pre-miR™ miRNA Starter Kit (SKU #AM1540) kan användas för att optimera transfektion av Pre-miR™ miRNA-prekursorer.
Specifications
Specifications
| Innehåll och lagring | Anti-miR™ miRNA tillhandahålls torkat i ett enda rör, tillsammans med nukleasfritt vatten för resuspension, och bör förvaras vid– 20 °C. Den är garanterad i 1 år vid förvaring torkad kl– 20 °C. |
| Kontrolltyp | Negativ kontroll |
| RNAi typ | miRNA-hämmare |
| Art | Människa, Mus, Råtta |
| För användning med (applikation) | miRNA & icke-kodande RNA-analys |
| Etikett eller färgämne | FAM |
| Produktlinje | Ambion, Anti-miR, FAM |
| Produkttyp | miRNA-hämmare |
| Renhet | HPLC |
| Kvantitet | 5 nmol |
| Show More |