Läs mer
Novus Biologicals™ FAM107A 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Produktkod. 18656231 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18656231 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18656231 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer H00011170T01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Specifikationer
Kvantitet 0.1 mL
Innehåll och lagring Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forskningskategori Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication
Mål FAM107A
Synonym downregulated in renal cell carcinoma, DRR1family with sequence similarity 107 member A transcript, family with sequence similarity 107, member A, FLJ30158, FLJ45473, Protein TU3A, TU3ADown-regulated in renal cell carcinoma 1
Gensymbol FAM107A