Läs mer
Novus Biologicals™ FAM21C 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Produktkod. 18536261 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18536261 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18536261 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer H00253725T01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Specifikationer
Kvantitet 0.1 mL
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Mål FAM21C
Synonym Em:AC012044.3, family with sequence similarity 21, member C, KIAA0592FAM21A, VPEFVaccinia virus penetration factor, WASH complex subunit FAM21C
Gensymbol FAM21C