Läs mer
Invitrogen™ FAM3™ Färgmärkt Pre-miR Negativ kontroll #1
Beskrivning
Ambion™ FAM™ färgämnesmärkt syntetisk miRNA mimik för miRNA funktionell analys. 5 nmol tillförs.
Optimerad design resulterar i korrekt stränganvändning av RISC
Renad och redo att transfektera
Ambion™ Pre-miR™ miRNA Precursor Molecules är små, kemiskt modifierade, dubbelsträngade RNA-molekyler designade för att efterlikna endogena mogna miRNA. Denna färdiga miRNA-härmare kan införas i celler med hjälp av transfektion eller elektroporationsparametrar liknande de som används för siRNA. De möjliggör detaljerade studier av miRNA biologiska effekter via gain-of-function experiment. De FAM™ Färgmärkt Pre-miR™ Negativ kontroll #1 är en slumpmässig sekvens Pre-miR™ molekyl som har testats omfattande i mänskliga cellinjer och vävnader och validerats för att inte ge några identifierbara effekter på känd miRNA-funktion. Den är idealisk för att övervaka transfektionseffektiviteten, eftersom den fluorescerande märkningen möjliggör direkt observation av cellupptaget, distributionen och lokaliseringen av kontrollen. Märkningen finns på 5'-änden av molekylen och oligonukleotidsekvensen är densamma som Pre-miR™ miRNA Precursor Molecule Negative Control #1 (SKU #AM17110). NOTERA: Pre-miR™ miRNA-prekursorer är inte hårnålskonstruktioner och bör inte förväxlas med pre-miRNA.
Ambion™ Pre-miR™ miRNA Precursor Molecules är små, kemiskt modifierade, dubbelsträngade RNA-molekyler designade för att efterlikna endogena mogna miRNA. Denna färdiga miRNA-härmare kan införas i celler med hjälp av transfektion eller elektroporationsparametrar liknande de som används för siRNA. De möjliggör detaljerade studier av miRNA biologiska effekter via gain-of-function experiment. De FAM™ Färgmärkt Pre-miR™ Negativ kontroll #1 är en slumpmässig sekvens Pre-miR™ molekyl som har testats omfattande i mänskliga cellinjer och vävnader och validerats för att inte ge några identifierbara effekter på känd miRNA-funktion. Den är idealisk för att övervaka transfektionseffektiviteten, eftersom den fluorescerande märkningen möjliggör direkt observation av cellupptaget, distributionen och lokaliseringen av kontrollen. Märkningen finns på 5'-änden av molekylen och oligonukleotidsekvensen är densamma som Pre-miR™ miRNA Precursor Molecule Negative Control #1 (SKU #AM17110). NOTERA: Pre-miR™ miRNA-prekursorer är inte hårnålskonstruktioner och bör inte förväxlas med pre-miRNA.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Pre-miR™ miRNA tillhandahålls torkat i ett enda rör, tillsammans med nukleasfritt vatten för resuspension, och bör förvaras vid– 20 °C. Den är garanterad i 1 år vid förvaring torkad kl– 20 °C. |
| Formatera | Provrör |
| Kontrolltyp | Transfektionskontroll |
| RNAi typ | miRNA-hämmare |
| För användning med (applikation) | miRNA & icke-kodande RNA-analys |
| Etikett eller färgämne | FAM |
| Produktlinje | Ambion, FAM, Pre-miR |
| Produkttyp | miRNA Mimic |
| Renhet | HPLC |
| Kvantitet | 5 nmol |
| Visa mer |